Rouge huile O
Fournisseur: Thermo Scientific
A12989.14 A12989.22 A12989.A1
A12989.14EA 29.6 EUR InStock
A12989.14 A12989.22 A12989.A1
Rouge huile O
Oil red O
CAS No.: 1320-06-5 Molecular Formula: C26H24N4O Formula Weight: 408.51 Melting Point: ca 166° dec. Beilstein Reference: 3491382 MDL No.: MFCD00003898
Formule: C₂₆H₂₄N₄O
Point de fusion: ∼ 166 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003898
Numéro CAS: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité