Rouge huile O, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
O0625-100G O0625-25G
O0625-100GEA 112 EUR InStock
O0625-100G O0625-25G
Rouge huile O, Sigma-Aldrich®
Oil red O
Formule: C₂₆H₂₄N₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003898
Numéro CAS: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbf1c956930df08071efb524f4187901ba141b2b&vid=c1a14a8cef5a52471840b3fc4222a9fec2bf00d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité