Rouge de crésol
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05225.0005 1.05225.0025
1.05225.0005EA 94 EUR InStock
1.05225.0005 1.05225.0025
Rouge de crésol
Rouge de crésol
Formule: C₂₁H₁₈O₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005878
Numéro CAS: 1733-12-6
EINECS: 217-064-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 290 °C decomposes
Molar Mass 382.43 g/mol
Bulk Density 600 - 620 kg/m3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité