Rouge de crésol
Fournisseur: Molekula
MOLEM79737710EA 0 EUR InStock
MOLEM79737710
Rouge de crésol
Rouge de crésol
Formule: C₂₁H₁₈O₅S
MW: 382,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005878
Numéro CAS: 1733-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité