Rouge de crésol sel de sodium 0,04% (p/v) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sel de sodium rouge de crésol
42752.AEEA 28.1 EUR InStock
42752.AE
Rouge de crésol sel de sodium 0,04% (p/v) en solution aqueuse
Rouge de crésol sel de sodium
Formule: C₂₁H₁₇NaO₅S
MW: 404,42 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001618
Numéro CAS: 62625-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité