Rouge de crésol sel de sodium
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Sel de sodium rouge de crésol
MOLEM56421347EA 0 EUR InStock
MOLEM56421347
Rouge de crésol sel de sodium
Rouge de crésol sel de sodium
Formule: C₂₁H₁₇NaO₅S
MW: 404,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001618
Numéro CAS: 62625-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité