Chlorure de chlorométhanesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
41486.04 41486.09 41486.18
41486.04EA 68.4 EUR InStock
41486.04 41486.09 41486.18
Chlorure de chlorométhanesulfonyle ≥98%
Chlorure de chlorométhanesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 3518-65-8 Molecular Formula: CH2Cl2O2S Formula Weight: 149.0 Physical Form: Liquid Density: 1.67 Appearance: Colourless to yellow Odour: Acidic Boiling Point: 78-81°/20mm Beilstein Reference: 1811761 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00014727
Formule: CH₂Cl₂O₂S
MW: 149,0 g/mol
Point d'ébullition: 78…81 °C (20 mmHg)
Densité: 1.67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014727
Numéro CAS: 3518-65-8
EINECS: 222-526-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité