1,2-Dichloro-3-fluorobenzene
Synonyms: 2,3-Dichlorofluorobenzene
004706-1G 004706-5G
FLUO004706-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004706-1G FLUO004706-5G
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene
Formule: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,9924 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060647
Numéro CAS: 36556-50-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité