Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dibromo-5-méthylanisole


018502-10G 018502-25G 018502-5G
FLUO018502-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018502-10G FLUO018502-25G FLUO018502-5G
2,4-Dibromo-5-méthylanisole
2,4-Dibromo-5-méthylanisole


Formule: C₈H₈Br₂O
Numéro MDL: MFCD00017771
Numéro CAS: 5456-94-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité