N-Acétylglycine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO102571000EA 27.9 EUR InStock
ACRO102571000 ACRO102575000
N-Acétylglycine 99%
N-Acétylglycine
Formule: C₄H₇NO₃
MW: 117,1 g/mol
Point de fusion: 207…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004275
Numéro CAS: 543-24-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)
Impurity ≤0.25 % Glycine
Sulfate (SO4) ≤0.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité