N-Acétylglycine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21887.22 B21887.36
B21887.22EA 30.9 EUR InStock
B21887.22 B21887.36
N-Acétylglycine ≥99%
N-Acetylglycine (Ac-Gly-OH)
Purity: 99% CAS No.: 543-24-8 Molecular Formula: CH3CONHCH2CO2H Formula Weight: 117.10 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 774114 Merck Reference: 14,80 MDL No.: MFCD00004275
Formule: C₄H₇NO₃
Point de fusion: ∼ 210 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004275
Numéro CAS: 543-24-8
EINECS: 208-839-6
Merck Index: 14,80
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité