N-Acétylglycine
Fournisseur: Molekula
MOLEM76007738EA 0 EUR InStock
MOLEM76007738
N-Acétylglycine
N-Acétylglycine
Formule: C₄H₇NO₃
MW: 117,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004275
Numéro CAS: 543-24-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité