L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Méthanolate de sodium 1 mol/l dans le methanol
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Sodium methylate, Sodium methanolate
04615.3700 04615.4700
KRAF04615.3700EA 223 EUR InStock
KRAF04615.3700 KRAF04615.4700
Méthanolate de sodium 1 mol/l dans le methanol
Méthanolate de sodium
Formule: CH₃NaO
MW: 54.02 g/mol
Point de fusion: 127
Densité: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012179
Numéro CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
ONU: 1289
ADR: 3 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité