N,N'-Bis(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine, 1,5,9,13-Tetraazatridecane
402280250 402280050
ACRO402280250EA 483 EUR InStock
ACRO402280250 ACRO402280050
N,N'-Bis(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine 97%
N,N'-Bis(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine
Formule: C₉H₂₄N₄
MW: 188,31 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C (1 mmHg)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008213
Numéro CAS: 4605-14-5
EINECS: 225-007-8
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité