Alizarin red S (sodium salt)
Fournisseur: Merck
Synonyms: C.I. 58005
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06278.0100EA 426 EUR InStock
1.06278.0100 1.06278.0025
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin red S (sodium salt)
Formule: C₁₄H₇NaO₇S
MW: 342,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013049
Numéro CAS: 130-22-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 342.26 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité