Alizarin red S (sodium salt), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: C.I. 58005
M-Clarity™ quality level = MQ200
A5533-25GEA 143 EUR InStock
A5533-25G
Alizarin red S (sodium salt), Sigma-Aldrich®
Alizarin red S (sodium salt)
Formule: C₁₄H₇NaO₇S
MW: 342,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013049
Numéro CAS: 130-22-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité