Dichlorométhyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L16669.22EA 269 EUR InStock
L16669.22 L16669.06 L16669.14
Dichlorométhyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane ≥97%
Dichlorométhyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane
Formule: C₄H₇Cl₂F₃Si
MW: 211,09 g/mol
Point d'ébullition: 121…122 °C
Densité: 1,261
Point d'éclair: 15 °C (59 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039294
Numéro CAS: 675-62-7
ONU: 2985
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité