1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21092.06EA 217 EUR InStock
B21092.06 B21092.14 B21092.03
1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane 96%
1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Formule: C₂H₄Cl₄P₂
MW: 231,813 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C (1 mmHg)
Densité: 1,54
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009609
Numéro CAS: 28240-69-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité