VWR®, Aprotinin
Fournisseur: VWR
VWR®
E429-50MGEA 545 EUR InStock
E429-50MG
VWR®, Aprotinin
Protéines et Peptides
Un inhibiteur de sérine protéase compétitif et réversible de la chymotrypsine, de la trypsine, de la kallikréine et de la plasmine. Il n'est pas un inhibiteur du facteur Xa et de la thrombine.
Activity (KIU/mg)      4500
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité