Bacitracine, potency min. 60 Units/mg
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO226100250EA 227 EUR InStock
ACRO226100250 ACRO226100050
Bacitracine, potency min. 60 Units/mg
Bacitracine
Formule: C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S₁
MW: 1421,60 g/mol
Point de fusion: 221 °C - 225 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00062640
Numéro CAS: 1405-87-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5.0 % (1 g, 60°C, 3 h) (P2O5) (not exceeding 0.1 kPa)
Sulfated ash ≤1.0 %
Potency ≥60 IU/mg (on dried substance)
Related substances (Eur. Pharm. (HPLC)) Passes test for composition
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité