Bacitracine zincique, potency min. 60 Units/mg
Fournisseur: Thermo Scientific
226110050 226110010
ACRO226110050EA 61.3 EUR InStock
ACRO226110050 ACRO226110010
Bacitracine zincique, potency min. 60 Units/mg
Bacitracine zincique
Formule: C₆₆H₁₀₁N₁₇O₁₆SZn
Point de fusion: 250 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28168035
Numéro CAS: 1405-89-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5.0 %
Potency ≥60 U/mg (On dried substance)
pH 6.0 to 7.5 (10 % solution)
Zinc (Zn) 4.0 to 6.0 % (on dried substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité