(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L13223.22EA 280 EUR InStock
L13223.22 L13223.06 L13223.14
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid ≥98%
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Formule: C₂₀H₁₈O₈
MW: 386,36 g/mol
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008552
Numéro CAS: 32634-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité