(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Synonyms: Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, (2S,3S)-(+)-Di-O-4-Toluoyl-D-Tartaric Acid, Di-p-toluoyl-D-tartaric Acid
011666-100G 011666-25G
FLUO011666-100GEA 0 EUR InStock
FLUO011666-100G FLUO011666-25G
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Formule: C₂₀H₁₈O₈
MW: 386,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008552
Numéro CAS: 32634-68-7
EINECS: 251-132-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité