Bromure de (éthoxycarbonylméthyl)triphénylphosphonium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO108300250EA 49.5 EUR InStock
ACRO108300250
Bromure de (éthoxycarbonylméthyl)triphénylphosphonium 98%
Bromure de (éthoxycarbonylméthyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429,30 g/mol
Point de fusion: 158 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011835
Numéro CAS: 1530-45-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité