Chlorure de acétonyltriphénylphosphonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41028.0025EA 115 EUR InStock
8.41028.0025
Chlorure de acétonyltriphénylphosphonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de acétonyltriphénylphosphonium
Formule: C₂₁H₂₀ClOP
MW: 354,82 g/mol
Point de fusion: 243-245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011813
Numéro CAS: 1235-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 243 - 245 °C
Molar Mass 354.81 g/mol
Synonyms 2-Oxopropyl triphenylphosphonium chloride
Hill Formula C21H20ClOP
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité