TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure)
Fournisseur: Molekula
Synonyms: TCEP HCl
MOLE16589050-1GEA 0 EUR InStock
MOLE16589050-1G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure)
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure)
Formule: C₉H₁₆ClO₆P
MW: 286,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145469
Numéro CAS: 51805-45-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité