Chlorure diphénylphosphinique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
212960100 212960500
ACRO212960100EA 60.4 EUR InStock
ACRO212960100 ACRO212960500
Chlorure diphénylphosphinique 98%
Chlorure diphénylphosphinique
Formule: C₁₂H₁₀ClOP
Point d'ébullition: 222 °C (16 mmHg)
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002077
Numéro CAS: 1499-21-4
EINECS: 216-107-2
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité