Acide diphénylphosphinique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
148710050 148710250
ACRO148710050EA 49.2 EUR InStock
ACRO148710050 ACRO148710250
Acide diphénylphosphinique 99%
Acide diphénylphosphinique
Formule: C₁₂H₁₁O₂P
MW: 218,19 g/mol
Point de fusion: 193…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002132
Numéro CAS: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 196 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité