(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98%, ee 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-2-Tetrahydrofuroic acid
L19410.03 L19410.06 L19410.14
L19410.03EA 42.4 EUR InStock
L19410.03 L19410.06 L19410.14
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98%, ee 98%
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 87392-05-0 Molecular Formula: C5H8O3 Formula Weight: 116.12 Flash Point: 139°(282°F) Refractive Index: 1.4600 Boiling Point: 244° Beilstein Reference: 4658739 Optical Rotation: +4° (c=1 in methanol) UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00211271
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Point d'ébullition: 244 °C
Densité: 1.213
Point d'éclair: 139 °C (282 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211271
Numéro CAS: 87392-05-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité