Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98%, ee 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L19411.06EA 110 EUR InStock
L19411.06
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98%, ee 98%
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid


Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Point d'ébullition: 244 °C
Densité: 1,213
Point d'éclair: 139 °C (282 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272639
Numéro CAS: 87392-07-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité