Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid

Fournisseur: Molekula

MOLE23765834-1GEA 0 EUR InStock
MOLE23765834-1G
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid


Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00272639
Numéro CAS: 87392-07-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité