Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Chloro-2-fluoropurine ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H25825.MEEA 207 EUR InStock
H25825.ME
6-Chloro-2-fluoropurine ≥97%
6-Chloro-2-fluoropurine


Formule: C₅H₂ClFN₄
MW: 172,55 g/mol
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183557
Numéro CAS: 1651-29-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité