Purine-2,6-diyldiamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine
A15649.03 A15649.06
A15649.03EA 32.3 EUR InStock
A15649.03 A15649.06
Purine-2,6-diyldiamine 98%
Purine-2,6-diyldiamine
Purity: 98% CAS No.: 1904-98-9 Molecular Formula: C5H6N6 Formula Weight: 150.14 Melting Point: ca 302° Beilstein Reference: 9624 Merck Reference: 14,2985 MDL No.: MFCD00213668
Formule: C₅H₆N₆
MW: 150,14 g/mol
Point de fusion: ∼ 302 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213668
Numéro CAS: 1904-98-9
EINECS: 217-605-2
Merck Index: 14,2985
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité