5-Bromo-2,3'-bipyridyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27880.03EA 322 EUR InStock
H27880.03
5-Bromo-2,3'-bipyridyle 95%
5-Bromo-2,3'-bipyridyle
Formule: C₁₀H₇BrN₂
MW: 235,08 g/mol
Point de fusion: 75…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037420
Numéro CAS: 774-53-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité