2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO363660010EA 78.1 EUR InStock
ACRO363660010
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid 98%
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Formule: C₁₂H₈N₂O₄
MW: 244,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015430
Numéro CAS: 6813-38-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité