2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Fournisseur: Molekula
MOLEM85271529EA 0 EUR InStock
MOLEM85271529
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Formule: C₁₂H₈N₂O₄
MW: 244,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015430
Numéro CAS: 6813-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité