5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1920-1G B1920-25G B1920-5G
TCIAB1920-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB1920-1G TCIAB1920-25G TCIAB1920-5G
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Formule: C₆H₇BrN₂O₂
MW: 219,0400 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00038016
Numéro CAS: 56686-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c0696e68f571de12270f1c61021440fd30d8637&vid=4c0696e68f571de12270f1c61021440fd30d8637&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité