4,6-Diaminopyrimidine-2-thiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14037.0025EA 154 EUR InStock
8.14037.9999 8.14037.0025
4,6-Diaminopyrimidine-2-thiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4,6-Diaminopyrimidine-2-thiol
Formule: C₄H₆N₄S
MW: 142,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006078
Numéro CAS: 1004-39-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 280 °C
Molar Mass 142.17 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité