(±)-Chlorure de tétrahydrofurfuryle
Fournisseur: Molekula
MOLE34755704-100GEA 0 EUR InStock
MOLE34755704-100G
(±)-Chlorure de tétrahydrofurfuryle
(±)-Chlorure de tétrahydrofurfuryle
Formule: C₅H₉ClO
MW: 120,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005370
Numéro CAS: 3003-84-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité