(±)-Tétrahydrofurfurylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
157820050 157821000 157825000
ACRO157820050EA 24.6 EUR InStock
ACRO157820050 ACRO157821000 ACRO157825000
(±)-Tétrahydrofurfurylamine 97%
(±)-Tétrahydrofurfurylamine
Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 153…154 °C (744 mmHg)
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005373
Numéro CAS: 4795-29-3
EINECS: 225-351-9
ONU: 2943
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité