(±)-Tétrahydrofurfurylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23068.22 B23068.36
B23068.22EA 29.5 EUR InStock
B23068.22 B23068.36
(±)-Tétrahydrofurfurylamine 97%
(±)-Tétrahydrofurfurylamine
Purity: 97% CAS No.: 4795-29-3 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 153-154° Beilstein Reference: 102729 UN No.: 2943 MDL No.: MFCD00005373
Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 153…154 °C
Densité: 0.98
Point d'éclair: 45 °C (113 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005373
Numéro CAS: 4795-29-3
EINECS: 225-351-9
ONU: 2943
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité