Carbenicilline sel disodique
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Danger
50195-1 50195-2
BMOL50195-1EA 0 EUR InStock
BMOL50195-1 BMOL50195-2
Carbenicilline sel disodique
Carbenicilline sel disodique
Formule: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077683
Numéro CAS: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité