Carbenicilline sel disodique
Fournisseur: Roth Carl
Danger
6344.1 6344.2
ROTH6344.1EA 35.9 EUR InStock
ROTH6344.1 ROTH6344.2
Carbenicilline sel disodique
Carbenicilline sel disodique
Formule: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077683
Numéro CAS: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité