Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Bis(di(pentafluorophenyl)phosphino)ethane


004102-1G 004102-5G
FLUO004102-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004102-1G FLUO004102-5G
1,2-Bis(di(pentafluorophenyl)phosphino)ethane
1,2-Bis(di(pentafluorophenyl)phosphino)ethane


Formule: C₂₆H₄F₂₀P₂
MW: 758,226 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058841
Numéro CAS: 76858-94-1
ONU: 3464
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité