Chlorure de 3-amino-7-dimethylaminophénothiazine-5-ium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
A2918-25GEA 425 EUR InStock
A2918-25G
Chlorure de 3-amino-7-dimethylaminophénothiazine-5-ium, Sigma-Aldrich®
Chlorure de 3-amino-7-dimethylaminophénothiazine-5-ium
Formule: C₁₄H₁₄ClN₃S
MW: 291,797 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012112
Numéro CAS: 531-53-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité