(±)-Tetrahydro-2-furoic acid 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
263141000 263145000 263140250
ACRO263141000EA 102 EUR InStock
ACRO263141000 ACRO263145000 ACRO263140250
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid 98+%
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid
Formule: C₅H₈O₃
Point d'ébullition: 128…129 °C (13 mmHg)
Densité: 1.17 g/cm³
Point d'éclair: 139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022473
Numéro CAS: 16874-33-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité