(±)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22927.14 B22927.22
B22927.14EA 52.2 EUR InStock
B22927.14 B22927.22
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥97%
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid
Purity: 97+% CAS No.: 16874-33-2 Molecular Formula: C5H8O3 Formula Weight: 116.12 Flash Point: 139°(282°F) Refractive Index: 1.4600 Odour: Pungent Boiling Point: 244° Beilstein Reference: 109671 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00022473
Formule: C₅H₈O₃
Point d'ébullition: 244 °C
Densité: 1.213
Point d'éclair: 139 °C (282 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022473
Numéro CAS: 16874-33-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité