Rhodamine 6G perchlorate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33626.MD H33626.03
H33626.MDEA 39 EUR InStock
H33626.MD H33626.03
Rhodamine 6G perchlorate 96%
Rhodamine 6G perchlorate
Purity: 96% CAS No.: 13161-28-9 Molecular Formula: C28H31ClN2O7 Formula Weight: 543.02 Melting Point: 240° MDL No.: MFCD00013117
Formule: C₂₈H₃₁ClN₂O₇
MW: 543,02 g/mol
Point de fusion: >240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013117
Numéro CAS: 13161-28-9
EINECS: 236-099-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité