Vert de methyle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
67060-50GEA 725 EUR InStock
67060-50G 67060-10G
Vert de methyle, Sigma-Aldrich®
Vert de methyle
Formule: C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
MW: 653,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151094
Numéro CAS: 7114-03-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité