Vert de methyle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: CI 42590, Ethyl Green, Methyl green zinc chloride double salt, Methyl Green
M-Clarity™ quality level = MQ200
198080-10G 198080-50G
198080-10GEA 234 EUR InStock
198080-10G 198080-50G
Vert de methyle, Sigma-Aldrich®
Vert de methyle
Formule: C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
MW: 653,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151094
Numéro CAS: 7114-03-6
EINECS: 230-415-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7022caee36158e3bdb25b3e8bf856f0822f67c5d&vid=d2cd36b4936c8aa3b530803ae0c1b1354a453497&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité